Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in cartone
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
136 x 136 x 130 mm
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Colore | Rosso |
| Materiale | Cartone |
| Forma | Square |
| Tipo | Contenitore criogenico |
| Capacità | Da 15 a 50 ml |
| Quantità | 10 Pack |
| Dimensioni (L x P) | 136 x 136 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 136 x 136 x 130 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Vedi altri risultati |