Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11547623 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
136 x 136 x 130 mm
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11547623
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Colore Giallo
Materiale Cartone
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Capacità Da 0.2 a 0.5 ml
Quantità 10 Pack
Dimensioni (L x P) 136 x 136 mm
Dimensioni (L x P x A) 136 x 136 x 32 mm
Lunghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 136 mm
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg