Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11812463 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
136 x 136 x 130 mm
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11812463
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore Blu
Materiale Cartone
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Quantità 10 Pack
Dimensioni (L x P) 136 x 136 mm
Dimensioni (L x P x A) 136 x 136 x 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 136 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg