Learn More
Tenak™ Cryobox in cartone senza divisore
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
52 mm
Include:
10 x 10 Divider
9 x 9 Divider
No divider
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Spacesaving in the laboratory
- Square measure of 134x134mm fits all storage rack systems
- Packages of 100 each
Specifica
Specifica
| Materiale | Cartone |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo Box |
| Include | No divider |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 134 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 52 mm |
| Peso (sistema metrico) | 4.6 kg |