Learn More
Tenak™ Cryobox in cartone senza divisore
Codice prodotto. p-8010221 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
52 mm
Include:
10 x 10 Divider
9 x 9 Divider
No divider
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11571795
Marca: Tenak™ TE22820
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save space in the laboratory with Tenak™Origami Cardboard Cryobox. The box consists of a lid and a bottom with instructions to create a stable, high quality square cryobox..
  • Spacesaving in the laboratory
  • Square measure of 134x134mm fits all storage rack systems
  • Packages of 100 each
.
Specifica
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Include 10 x 10 Divider
Quantità 100 Pack
Larghezza (sistema metrico) 134 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Peso (sistema metrico) 0.05 kg