Learn More
Heathrow Scientific™ Cardboard Cryogenic Microtube Storage Box, 0.5 mL Tube
Codice prodotto. 16300716 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
16300716 White pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16300716 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS120221
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Cardboard Cryogenic Microtube Box is used for safe storage of microtubes and vessels that require low temperature storage.
  • 0.5 mL Tubes, 100 Wells, 12 mm Well Dia.
  • Partitions included with the box
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, -196°C
  • Will fit into most standard freezer racking
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Descrizione Cardboard Cryogenic Microtube Storage Box
Colore White
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Storage Box
Da utilizzare con (applicazione) Microtubes
Capacità Microtubes
Include Partition
Array di provette 10 x 10
Temperatura ammissibile (sistema metrico) -196°C
Lunghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Altezza (sistema metrico) 4.1 cm