Learn More
Heathrow Scientific™ Cardboard Cryogenic Vial Box, 50 mm
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Vial box and lid only (partitions must be ordered separately)
- 1.5/2.0 mL Tubes
- Must use tubes capable of being stored at the required temperature of the user
- Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, -196°C
- Vent holes allow cooling and removal of LN2
- Not recommended for autoclaving
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1.5/2.0 mL |
| Descrizione | Cardboard Cryogenic Vial Box |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Cardboard |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vials |
| Capacità | Vials |
| Temperatura ammissibile (sistema metrico) | -196°C |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13.3 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.2 in. |
| Vedi altri risultati |