Learn More
Heathrow Scientific™ Cardboard Cryogenic Vial Box Partition, 7 x 7
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
49 (17.5 mm Diameter Vials)
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, -196°C
- Color coded boxes allow for easy identification and sorting purposes
- Bottom vent holes allow quicker circulation and removal of cold air, vapor or LN2
- All box footprints are 13.3 x 13.3 cm, select from two different heights
- Must use tubes capable of being stored at the required temperature of the user
- Not recommended for autoclaving.
- Partitions and Boxes/Lids must be ordered separately
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Vial Box Partition |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cryogenic Storage |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cardboard Cryogenic Storage Box and Lid |
| Capacità | 49 (17.5 mm Diameter Vials) |
| Quantità | 12 Pack |
| Array di provette | 7 x 7 |
| Dimensioni (L x P) | 13.3 x 13.3 cm |
| Vedi altri risultati |