Learn More
Ratiolab™ Inserti griglia in cartone
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25mm
30 mm
30mm
40 mm
40mm
65mm
Matrice:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Larghezza (sistema metrico):
133mm
136mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Ultra low temperature-resistant cardboard
- For sample storage
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 |
| Materiale | Cartone |
| Product Type | Inserti griglia |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione dei campioni |
| Capacità | Provette per la conservazione dei campioni |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 136mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 136mm |
| Matrice | 10 x 10 |