Learn More
Ratiolab™ Inserti griglia in cartone
Codice prodotto. p-8013976
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25mm
30 mm
30mm
40 mm
40mm
65mm
Matrice:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Larghezza (sistema metrico):
133mm
136mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15941641
Marca: Ratiolab™ 5120174
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these grid inserts with Cryo Boxes for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Grid Inserts are ideal for sample storage and transportation.
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Quantità 10
Materiale Cartone
Product Type Inserti griglia
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione dei campioni
Capacità Provette per la conservazione dei campioni
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Larghezza (sistema metrico) 133mm
Lunghezza (sistema metrico) 133mm
Matrice 10 x 10