Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm
Click to view available options
Capacità:
Sample Storage Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 Pack |
| Materiale | Cardboard |
| Product Type | Grid Insert |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione dei campioni |
| Capacità | Sample Storage Tubes |
| Altezza (sistema metrico) | 30mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 136mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 136mm |
| Matrice | 9 x 9 |