Learn More
Fisherbrand™ Inserti griglia in cartone
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Provette per conservazione dei campioni
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 10 |
| Materiale | Cartone |
| Product Type | Inserti griglia |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione dei campioni |
| Capacità | Provette per conservazione dei campioni |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 133mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133mm |
| Matrice | 10 x 10 |