Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Grid Inserts with Lid
Codice prodotto. 12922151 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
68 mm
128 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12922151
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these inserts with Cryoboxes boxes for ultra-low temperature storage. Fisherbrand™ Cardboard Grid Inserts are ideal for sample storage and transportation.
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Colore Bianco
Materiale Cartone
Tipo Inserti a griglia
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione di campioni anche a bassissima temperatura
Quantità 10 Pack
Larghezza (sistema metrico) 128 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm