Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Grid Inserts with Lid
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
68 mm
128 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Materiale | Cartone |
| Tipo | Inserti a griglia |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione di campioni anche a bassissima temperatura |
| Quantità | 10 Pack |
| Larghezza (sistema metrico) | 128 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |