Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30mm
30 mm
40 mm
40 mm
50mm
65 mm
65mm
65 mm
Matrice:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 10 |
| Materiale | Cartone |
| Product Type | Inserti griglia |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione dei campioni |
| Capacità | Provette per la conservazione dei campioni |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 136mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 136mm |
| Matrice | 10 x 10 |