Learn More
Heathrow Scientific™ Cardboard Slide Mailers
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
:
Cardboard Slide Mailer: 4 places, Natural color
Descrizione
- Thumb grooves make the removal of slides easy.
- Holds 4 standard 25 x 75 mm (1 x 3 in.) and/or 26 x 76 mm slides
- Disposable yet sturdy natural colored cardboards
- Writing space on outside for easy identification
Specifica
Specifica
| Tipo | Slide Holder |
| Capacità vetrino | 4 |
| Colore | Natural |
| Descrizione | 4 Place |
| Dimensioni (L x P x A) | 4.7 x 5.7 x 0.3 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage or shipping |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25 x 75 mm or 26 x 76 mm microscope slides |
| Materiale | Cardboard |
| Quantità | 20 Pk. |