Learn More
Heathrow Scientific™ Cardboard Tube Storage Box Partition 16 Well, 50 mL Tubes, White
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Descrizione
- Partition is for 50 mL Tubes
- 16 Wells (29.5 mm well dia.)
- 4 x 4 array
Specifica
Specifica
| Descrizione | Cardboard Tube Storage Box Partition |
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Insert Grid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tubes |
| Capacità | Tubes |
| Array di provette | 4 x 4 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.65 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.35 cm |
| Vedi altri risultati |