Learn More
Novus Biologicals™ Cardiotrophin-1/CT-1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Cell Cycle and Replication, Protein Kinase |
| Bersaglio | Cardiotrophin-1/CT-1 |
| Sinonimo | cardiophin 1, cardiotrophin 1, cardiotrophin-1, CT-1CT1 |
| Simbolo del gene | CTF1 |