missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cariprazine hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16432297
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16432297

Marca: Medchem Express HY14763A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cariprazine hydrochloride is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).

Cariprazine hydrochloride is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).

Specifica

Materiale o nome chimico Cariprazine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 1083076-69-0
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H33Cl3N4O
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo RGH188 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 6.67 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.86 mg/mL (6.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@H]1CC[C@H](CCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3Cl)CC2)CC1)N(C)C.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 463.87
Peso formulazione 463.87
Percent Purity 99.89%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato