Learn More
Cariprazine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456158
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16456158
Marca: Medchem Express HY14763A
MedChemExpress Cariprazine hydrochloride is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Cariprazine hydrochloride is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Specifica
Materiale o nome chimico Cariprazine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 1083076-69-0
Colore Off-White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H33Cl3N4O
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo RGH188 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 6.67 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.86 mg/mL (6.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@H]1CC[C@H](CCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3Cl)CC2)CC1)N(C)C.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 463.87
Peso formulazione 463.87
Percent Purity 99.89%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.