Learn More
Zeiss™ Digital Camera Adapter P95 M37/52x0.75 for Primo Star™ and Primo Vert™ Microscopes
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Primo Star and Primo Vert Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Zeiss Microscopes
Specifica
Specifica
| Tipo | Digital Camera Adapter |
| Descrizione | Accepts cameras with filter threads of M37mm or M52mm with a pitch of 0.75mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Primo Star and Primo Vert Microscopes |