Learn More
Carl Zeiss™ Immersol™ Immersion Oil
Click to view available options
Tipo:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certificazione/Conformità:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Quantità:
20 ml
100 ml
250 mL
500 ml
Tipo di imballaggio:
Bottle
Flacone
Oliatore
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
250mL
500 ML
Pezzo
Descrizione
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
- Olio da immersione senza formazione di bolle
- Indicato per obiettivi a immersione in olio di Carl Zeiss
Specifica
Specifica
| Tipo | Immersol 518 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 8036-1 |
| Tipo di imballaggio | Oliatore |
| Quantità | 20 ml |
| Indice di rifrazione | 1.518 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Immersol 518 N
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene