Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Eyepiece Reticles
Click to view available options
Tipo:
Crossline Micrometer
Net Micrometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Microscope Eyepiece Reticles
- For use with Stemi™ 1000, 2000 and 2000C
Specifica
Specifica
| Tipo | Crossline Micrometer |
| Diametro (sistema imperiale) | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 26 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Micrometer |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.39 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |