Learn More
Zeiss™ Stemi™ 2000/2000C Stereomicroscope Auxiliary Objectives
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stereomicroscope
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Front lens system
- 0.4x
- FWD 211mm
Specifica
Specifica
| Tipo | Lens System |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stereomicroscope |
| Include | Stemi™ 2000, 2000C |
| Magnification Power | 0.4X |