Learn More
Carprofen, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458696
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16458696
Marca: Medchem Express HYB1227
MedChemExpress Carprofen is a nonsteroid anti-inflammatory agent, acts as a multi-target FAAH/COX inhibitor, with IC50s of 3.9 μM, 22.3 μM and 78.6 μM for COX-2, COX-1 and FAAH, respectively.
Carprofen is a nonsteroid anti-inflammatory agent, acts as a multi-target FAAH/COX inhibitor, with IC50s of 3.9 μM, 22.3 μM and 78.6 μM for COX-2, COX-1 and FAAH, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Carprofen
CAS 53716-49-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H12ClNO2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (365.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)C1=CC(NC2=C3C=C(Cl)C=C2)=C3C=C1
Molecular Weight (g/mol) 273.71
Peso formulazione 273.71
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.