Learn More
Carprofen USP Related Compound A, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Descrizione
Carprofen USP Related Compound A
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbazole |
| CAS | 86-74-8 |
| Nomi componenti o analita | Carbazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H9 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC Name | 9H-carbazole |
| Vedi altri risultati |