Learn More
YSI™ Carrying Case for Pro Series Instruments
Click to view available options
Tipo:
Hard-sided Carrying Case
Soft-sided Carrying Case
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Water quality testing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pro series water quality testing instruments |
| Tipo | Hard-sided Carrying Case |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 20.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 520.7 mm |