Learn More
Whirl-pak™ Carrying Rack - 18 Compartment
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16861590 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Materiale unitSize
16861590 Steel Pezzo
1 options
Codice prodotto. 16861590
Marca: Whirl-pak™ B00772WA
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specially designed to hold Whirl-Pak™ Bags
  • Carrying rack with 18 compartments
  • Specially designed to hold Whirl-Pak™ Bags
  • 10 and 12-gauge steel is fused together to create strong joints and straight lines
  • Rack is finished with an electrostatically applied powder coating
  • Strong, durable finish which will stand up to many laboratory materials
  • Fits into regular-size Playmate™ Coolers and Nasco™ Milk Sample Ice Chests
  • Autoclavable
  • Made in the USA
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Materiale Steel
Posizioni 18 Compartments
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Whirl-Pak™ Bags
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P) 2 x 1.625 in. (Compartment)
Dimensioni (L x P x A) 10.75 x 6.5 x 3 in. (27.3 x 16.5 x 7.6 cm)