Learn More
BINDER™ Carrello
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
800 x 1000 x 780 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For Use With:
- BD 23, BD 56, BD 115, BF 56, BF 115, ED 56, ED 115, FD 56, FD 115, FDL 115, FED 56, FED 115, FP 56, FP 115, KB 53, KB 115, KT 53, KT 115, KT 170, M 53, M 115
Specifica
Specifica
| Descrizione | carrello stabile, rotelle con freno di stazionamento, misure La 1000 x P 800 x A 780 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER BD 23, BD 56, BD 115, BF 56, BF 115, ED 56, ED 115, FD 56, FD 115, FDL 115, FED 56, FED 115, FP 56, FP 115, KB 53, KB 115, KT 53, KT 115, KT 170, M 53, M 115 |
| Materiale | Steel |
| Tipo | Cart |
| Dimensioni (L x P x A) | 800 x 1000 x 780 mm |