Learn More
Thermo Scientific™ Cartucce per sistema per acqua Barnstead™
Codice prodotto. 11357121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Cartuccia del sistema di pulitura Ultrapure
Cartuccia per acqua ad alta purezza
Ion exchange cartridge
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
MicroPure
Pacific TII
Smart2Pure
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11357121
Marca: Thermo Scientific™ 09.1019
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste cartucce di ricambio per la manutenzione dei sistemi di purificazione idrica nel punto di utilizzo Thermo Scientific™ Barnstead™.
Per la manutenzione dei sistemi di purificazione idrica nel punto di utilizzo Thermo Scientific™ Barnstead™, utilizzare le cartucce Thermo Scientific™ Barnstead™.
Choose the appropriate part number for your system. These cartridges are for use with the following Barnstead point of use water purification systems:
  • MicroPure™
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • Smart2Pure™
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ TII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Ion exchange cartridge
Da utilizzare con (apparecchiatura) Smart2Pure
Tipo Cartridge, Ion Exchange