Learn More
(-)-Caryophyllene oxide, 95%
Codice prodotto. 10217190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10217190
Marca: Thermo Scientific Acros 325080100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1139-30-6 | C15H24O | 220.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1139-30-6
Formula molecolare C15H24O
Molecular Weight (g/mol) 220.35
Numero MDL MFCD00134216
InChI Key NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Sinonimo caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
PubChem CID 1742210
ChEBI CHEBI:67818
SMILES CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Caryophyllene oxide
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55°C to 62°C
Colore White
Densità 0.9600g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4956
Quantità 10 g
Beilstein 17, IV, 392
Gravità specifica 0.96
Rotazione specifica -55
Peso formulazione 220.35
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (-)-Caryophyllene oxide
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (-)-Caryophyllene oxide