Learn More
Thermo Scientific™ Casein Kinase II Substrate
Codice prodotto. 15497719
Click to view available options
Quantità substrato:
0.5mg
1mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
Codice prodotto. 15497719
Marca: Thermo Scientific™ J66383.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White to off-white
Forma Lyophilized
Peso molecolare 1362.38
Requisiti di stoccaggio -30° to -10°C
Quantità substrato 1mg
For Research Use Only