Learn More
Thermo Scientific™ Caspase-3 Inhibitor I, cell-permeable
Codice prodotto. 15487599
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
Codice prodotto. 15487599
Marca: Thermo Scientific™ J66300.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 mg
Descrizione White to Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Formula molecolare C94H158N20O27
Peso formulazione 2000.37g/mol
Sinonimo N-Acetyl-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Asp-Glu-Val-Asp-al; Ac-A-A-V-A-L-L-P-A-V-L-L-A-L-L-A-P-D-E-V-D-CHO
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Lyophilized Powder