Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caspase-3 Substrate V, fluorogenic
Codice prodotto. p-5388057
Click to view available options
Quantità substrato:
0.5mg
1mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
Codice prodotto. 15488249
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66767.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White to off-white
Forma Lyophilized
Tipo di substrato Caspase Substrate
Peso molecolare 1360.38
Requisiti di stoccaggio -30° to -10°C
Quantità substrato 1mg