Learn More
Caspase-9 Inhibitor III, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7070092
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15456939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65501.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A potent and irreversible inhibitor of caspase-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 403848-57-7
Formula molecolare C24H35ClN6O9
Sinonimo Ac-LEHD-CMK;
Specifica
Quantità 1 mg
Descrizione White
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A potent and irreversible inhibitor of caspase-9
Peso formulazione 587.02
Forma Powder
InChI Key JSRLQUNMFYXVQD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)CCl
IUPAC Name 3-{2-[4-carboxy-2-(2-acetamido-4-methylpentanamido)butanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido}-5-chloro-4-oxopentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 587.03