Learn More
Epredia™ Cassette 1 Slotted Tissue Cassettes
Codice prodotto. p-4524749 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15327260
Marca: Epredia™ 1000961
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Hold tissue specimens during processing and embedding with Epredia™ Cassette 1 slotted tissue cassettes.
  • Acetal polymer construction
  • 30° writing face
  • Small slot-style pores
Ordering Alerts:
  • Supplied in box of 500 cassettes with attached breakaway lids (not available in Tube Packs)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Slotted Pore
Angolo della faccia di scrittura 30°
Colore Blue
Materiale Acetal Polymer
Product Type Tissue Cassette