Learn More
R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base
Codice prodotto. p-8012535 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Rod Centre: 135mm
Rod Centre: 175mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12338139
Excellent option for supporting retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base are made from cast iron.
  • Painted blue
  • With rubber feet
  • Central rod hole is tapped
  • Without rod
Specifica
Materiale Ghisa
Capacità Rod Centre: 135mm
Include Con piedi in gomma
Product Type Base treppiede
Colore Blu