Learn More
Brady™ Casters For Use With SPC Sorbent Center
Click to view available options
:
Daimeter: 7 in.
Descrizione
- Set of 5 casters
- Ø 7 cm
- For use with SPC sorbent center - single or double unit
Specifica
Specifica
| Tipo | SPC Kits |
| Quantità confezione | 5 Pk. |
| Peso (sistema metrico) | 2722 g |