Learn More
asecos™ Castors with Plinth
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
UB90 with a width of 1100 mm
UB90 with a width of 1400 mm
UB90 with a width of 590 mm
UB90 with a width of 890 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sheet steel powder-coated
- For model UB90
- For under bench cabinets
- Height = 65 mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | UB90 with a width of 1100 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Model UB90 under bench cabinets |
| Rivestimento superficiale | Powder-coated plain |
| Peso (sistema metrico) | 3 kg |
| Materiale | Steel |
| Product Type | Castors with plinth |