Learn More
asecos™ Castors with Plinth
Codice prodotto. p-7163617 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
UB90 with a width of 1100 mm
UB90 with a width of 1400 mm
UB90 with a width of 590 mm
UB90 with a width of 890 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Use only in combination with cabinet
Codice prodotto. 11908837
Marca: asecos™ 28814
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use only in combination with cabinet
65 mm castors with plinth
  • Sheet steel powder-coated
  • For model UB90
  • For under bench cabinets
  • Height = 65 mm
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) UB90 with a width of 590 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Model UB90 under bench cabinets
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Peso (sistema metrico) 2.50 kg
Materiale Steel
Product Type Castors with plinth