Learn More
Catalpol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17565565 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
17565565 250 mg 250mg
1 options
Codice prodotto. 17565565
Marca: Thermo Scientific Acros 468942500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Catalpol
CAS 2415-24-9
Quantità 250 mg
Formula molecolare C15 H22 O10
Peso formulazione 207
Numero MDL MFCD11111524
Forma fisica Powder
Colore White to Light-brown
Purezza ≥95%
InChI Key LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,2S,4S,5S,6R,10S)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-3,9-dioxatricyclo[4.4.0.0²,⁴]dec-7-en-10-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 362.33