Learn More
Fisherbrand™ Catalyst Norprene Food Formulation Stopped Tubing Assembly
Codice prodotto. 15531335 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15531335
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
  • Available in Platinum-Cured Silicone, TPEs, and PVC
  • Ensures optimal amount of tubing is in pump head
Specifica
Descrizione Stopped tubing assembly
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm