Learn More
Fisherbrand™ Catalyst Norprene Food Formulation Stopped Tubing Assembly
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stopped tubing assembly |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 2.4 mm |