Learn More
Fisherbrand™ Catalyst PharMed BPT Two-Stop Precision Tubing Sets
Codice prodotto. 15541365 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15541365
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
  • Time-saving assembly
  • For large cartridges
  • Four formulations for range of chemical compatibility
  • Use with Catalyst extension coils/tubing
Specifica
Descrizione Two-stop precision tubing set
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm