Learn More
Fisherbrand™ Catalyst PharMed BPT Two-Stop Microbore Tubing Sets
Codice prodotto. p-6895023 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.89 mm
1.42 mm
2.06 mm
2.79 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15511385
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
  • For small cartridges
  • Time-saving assembly
  • Four formulations for range of chemical compatibility
  • Use with Catalyst extension coils/tubing
Specifica
Descrizione Two-stop microbore tubing set
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm