Learn More
Catechol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
Catechol, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 103°C |
| Colore | Brown |
| pH | 6 |
| Punti di ebollizione | 245°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 110.11g/mol |
| Forma fisica | Solid |