Learn More
CatecholsulfonpHthalein, Pure, Metal Indicator, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 115-41-3 |
| Formula molecolare | C19H14O7S |
| Numero MDL | 5868 |
| Peso formulazione | 386.36g/mol |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Colore | Green |
| Quantità | 5 g |
| Forma fisica | Powder |