Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin B Inhibitor IV
Codice prodotto. 15416559
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
Codice prodotto. 15416559
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64737.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147859-80-1
Formula molecolare C19H31N3O6, C19H31N3O6
Sinonimo CA-074 ME; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-proline methyl ester
Specifica
Quantità 10 mg
Descrizione White
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
Peso formulazione 397.46g/mol
Solubilità Soluble in DMSO
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder
InChI Key XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC
IUPAC Name methyl 1-(3-methyl-2-{[3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 397.47