Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin K Substrate (fluorogenic)
Codice prodotto. p-5388063
Click to view available options
Quantità substrato:
10mg
25mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
Codice prodotto. 15446189
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64082.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications | 578.65 g/mol
A sensitive fluorogenic substrate for cathepsin K
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Forma Solid
Da utilizzare con (applicazione) A sensitive fluorogenic substrate for cathepsin K
Tipo di substrato Cathepsin Substrate
Peso molecolare 578.65
Requisiti di stoccaggio -30° to -10°C
Quantità substrato 10mg