Learn More
Brady™ Caution Labels
Codice prodotto. p-8001412
Click to view available options
Messaggio:
DANGER DEFENSE D’ENCLENCHER TANT QUE L’ETIQUETTE EST APPLIQUEE
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
1 PK
Codice prodotto. 11726835
Marca: Brady™ 225256
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 10 Pk.
Tipo Tag
Alternate Part Number TAG-DEFENSE DENCLEN.-50X110MM
Colore Black on Yellow
Materiale Polyester
Messaggio DANGER DEFENSE D’ENCLENCHER TANT QUE L’ETIQUETTE EST APPLIQUEE
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Spessore 0.249 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +212°F
Larghezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) foro 7 mm
Tipo di etichetta Lockout Tagout Tags